Print…
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N1-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-o-phenylenediamine, 2-Amino-N-methylaniline
434230050 434230250
ACRO434230050EA 108 EUR
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 123…124 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,075 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192314
Número CAS: 4760-34-3
Encomendar
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %