Print…
Sulfato de sódio, anidro 99+% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
194100500 194102500
ACRO194100500EA 52 EUR
ACRO194100500 ACRO194102500
Sulfato de sódio, anidro 99+% para HPLC
Sulfato de sódio
Fórmula: Na₂SO₄
Ponto de ebulição: >1700 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 884 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003504
Número CAS: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Water ≤0.1 %
UV (10 % in water)
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Titration with HClO4 ≥99.0 %