Ponceau Xylidine, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
CI 16150
190260250
190261000
ACRO190260250EA
81.8
EUR
ACRO190260250
ACRO190261000
Ponceau Xylidine, puro
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Fórmula:
C₁₈H₁₆N₂O₇S₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003897 Número CAS: 3761-53-3 |
Appearance | Dark red to bordeaux Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |