Print…
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
424960025 424960100
ACRO424960025EA 105 EUR
ACRO424960025 ACRO424960100
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 202 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216494
Número CAS: 17852-67-4
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %