Print…
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
301430010 301430050
ACRO301430010EA 119 EUR
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010797
Número CAS: 17994-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %