2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 2806-97-5
Molecular Formula: CH3C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Recognizable
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 1702075
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009274
Fórmula:
C₈H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 65…67 °C (12 mmHg) Densidade: 0,898 Ponto de Inflamação: 56 °C (133 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009274 Número CAS: 2806-97-5 ADR: 3,III |