Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L04440.03
L04440.06
L04440.03EA
47.7
EUR
L04440.03
L04440.06
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37033-95-7
Molecular Formula: C18H17NO3
Formula Weight: 295.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 160-165°
Beilstein Reference: 281129
MDL No.: MFCD00022702
Fórmula:
C₁₈H₁₇NO₃ Ponto de Fusão: 160…165 °C |
Número MDL :
MFCD00022702 Número CAS: 37033-95-7 EINECS: 253-322-0 |