2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H64248.03
H64248.06
H64248.03EA
96.5
EUR
H64248.03
H64248.06
2,4-Dichloro-6-methylpyridine 97+%
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 42779-56-6
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 111084
MDL No.: MFCD08669834
Fórmula:
C₆H₅Cl₂N Ponto de ebulição: 205…206 °C |
Número MDL :
MFCD08669834 Número CAS: 42779-56-6 |