Print…
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
H54487.03 H54487.06
H54487.03EA 62.3 EUR
H54487.03 H54487.06
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 33763-20-1 Molecular Formula: C11H9NO2S Formula Weight: 219.26 Melting Point: 202-206° MDL No.: MFCD00141955
Fórmula: C₁₁H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00141955
Número CAS: 33763-20-1