Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
H52731.03
H52731.06
H52731.03EA
219
EUR
H52731.03
H52731.06
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97%
CAS No.: 171110-72-8
Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl
Formula Weight: 280.75
Melting Point: ca 185° dec.
Optical Rotation: -40° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD03787927
Fórmula:
C₁₁H₂₁ClN₂O₄ Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03787927 Número CAS: 171110-72-8 |