cis-Aconitic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cis-aconitic anhydride
A16006.03
A16006.06
A16006.14
A16006.03EA
45.1
EUR
A16006.03
A16006.06
A16006.14
cis-Aconitic anhydride 98%
cis-Aconitic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 6318-55-4
Molecular Formula: C6H4O5
Formula Weight: 156.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 127575
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00005524
Fórmula:
C₆H₄O₅ Ponto de Fusão: 74…78 °C |
Número MDL :
MFCD00005524 Número CAS: 6318-55-4 EINECS: 228-663-3 ADR: 8,III |