Dysprosium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
47127.03
47127.06
47127.03EA
122
EUR
47127.03
47127.06
Dysprosium(III) bromide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Dysprosium(III) bromide
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-48-5
Molecular Formula: DyBr3
Formula Weight: 402.23
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 881°
Boiling Point: 1480°
MDL No.: MFCD00016069
Fórmula:
Br₃Dy Ponto de ebulição: 1480 °C Ponto de Fusão: 881 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016069 Número CAS: 14456-48-5 EINECS: 238-443-9 |