Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41210.09
41210.18
41210.30
41210.09EA
57.3
EUR
41210.09
41210.18
41210.30
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
CAS No.: 68959-06-8
Molecular Formula: C14H33AlO6Si
Formula Weight: 352.48
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.00
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point:
Fórmula:
C₁₄H₃₃AlO₆Si Ponto de ebulição: >200 °C Densidade: 1,00 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053771 Número CAS: 68959-06-8 EINECS: 273-392-6 ADR: 3,III |