Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0105-25G
T0105-500G
TCIAT0105-25GEA
50
EUR
TCIAT0105-25G
TCIAT0105-500G
Tetrahydrofurfuryl acetate ≥97.0% (por GC)
Tetrahydrofurfuryl acetate
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Ponto de Inflamação: 84°C |
Número MDL :
MFCD00022478 Número CAS: 637-64-9 EINECS: 211-296-8 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |