Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L18093.03
L18093.06
L18093.03EA
82
EUR
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Fórmula:
C₇H₈O₂S Ponto de ebulição: 216…217 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234332 Número CAS: 81452-54-2 |