Print…
Okadaic acid ammonium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Halochondrine A ammonium salt, OA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O8010-10UG O8010-25UG O8010-50UG
SIALO8010-10UGEA 347 EUR
SIALO8010-10UG SIALO8010-25UG SIALO8010-50UG
Okadaic acid ammonium salt, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid ammonium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Número MDL : MFCD00153856
Número CAS: 155716-06-6