Print…
Okadaic acid sodium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
J62463.XSEA 531 EUR
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
Okadaic acid sodium salt ≥98%
Okadaic acid sodium salt
Fórmula: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00210208
Número CAS: 209266-80-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I