(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27101.14
H27101.06
H27101.14EA
118
EUR
H27101.14
H27101.06
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 3022-15-9
Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 203.07
Melting Point: 270-273°
MDL No.: MFCD00044803
Fórmula:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 270…273 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044803 Número CAS: 3022-15-9 |