Print…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2630-5G C2630-25G
TCIAC2630-5GEA 36 EUR
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,548 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00051520
Número CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&vid=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %