Print…
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
B2084-25G B2084-5G
TCIAB2084-25GEA 88 EUR
TCIAB2084-25G TCIAB2084-5G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥97.0% (por GC)
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Número MDL : MFCD00155124
Número CAS: 34824-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b462aa09c3bb7665d6a255409a768a9122b778ec&vid=b462aa09c3bb7665d6a255409a768a9122b778ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %