Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21626.04
B21626.09
B21626.04EA
82.2
EUR
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 92…95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216474 Número CAS: 3609-53-8 |