Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lauroylsarcosine sodium, Sarkosyl, Sodium lauroyl sarcosine, Sodium N-lauroylsarcosinate, Sodium N-dodecanoyl-N-methylglycinate
J60040.09
J60040.18
J60040.09EA
34
EUR
J60040.09
J60040.18
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato 95%
Sal sódico de N- lauroil sarcosinato
Purity: 95%
CAS No.: 137-16-6
Molecular Formula: C15H29NNaO3
Formula Weight: 293.39
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 44-47°
Beilstein Reference: 5322974
Merck Reference: 14,4368
MDL No.: MFCD00042728
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Ponto de Fusão: 44…47 °C Ponto de Inflamação: >150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042728 Número CAS: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,4368 |